Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Muestras discretas multinivel
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Lanza de polvo |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Capacidad (métrico) | 360 mL |
| Longitud (métrico) | 2030 mm |
| Longitud del núcleo (métrico) | 1600 mm |