Learn More
Marigold™ G07B+ Blue Nitrile Single Use Gloves
Código de producto. 12989994
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Tamaño unitSize
12989994 2XL paquete de 12
1 options
Código de producto. 12989994
Marca: Marigold™ A071105
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Flexible and comfortable glove with good dexterity.
  • Industrial protective glove
  • Sensitive yet durable
  • Blue synthetic unsupported glove
  • Lightweight unlined nitrile glove
  • Raised diamond grip pattern on palm and fingers
  • Suitable glove for all types of food
  • Excellent resistance to animal fats
Applications:
  • Food preparation, processing and handling
  • Meat and poultry processing
  • Fish processing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Material Nitrilo
Tamaño 2XL
Grosor (métrico) 0.48 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Modelo 9837
Longitud (métrico) 330 mm