Learn More
Heidolph™ Matraz para polvo
Código de producto. p-8014661 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10035971 1000 mL cada uno
10249701 500 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10035971
Marca: Heidolph™ 5147420000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con rotavapores
Los matraces para polvo se suministran con un tamaño de junta NS 29/32 estándar, pero también están disponibles con juntas esmeriladas NS 24/29.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Matraz de evaporación
Volumen (métrico) 1000 mL
Tensión 115/230 VCA