Learn More
Brady™ Centro de control de candado de acero recubierto de polvo
Descripción
- Padlock control centres provide safe storage and controls access to padlocks.
- Each nickel coated metal hook can hold 2 locks.
- Two Keys are provided for cabinet lock.
- Components not included.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Centro de control de candado |
| Color | Rojo |
| Material | Acero con pintura en polvo |
| Fondo (imperial) | 1.97 in. |
| Fondo (métrico) | 50 mm |
| Descripción | Padlock Control Center, 8 Hooks |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 50 x 305 x 254 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
| Altura (imperial) | 12 in. |
| Altura (métrico) | 254 mm |
| Mostrar más |