Learn More
Estándar de punto de fluidez IP15, ASTM D 97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (valor nominal: -30,3 °C) con certificación UKAS ISO 17034 de 250 ml, Paragon Scientific™
Código de producto. 16010060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16010060 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16010060 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMUPPLU1
Materiales de referencia certificados de punto de fluidez para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en el análisis de petróleo y productos derivados para comprobar el punto de fluidez de acuerdo con IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
  • Certificado conforme a ISO 17025 / ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Certifications
Valores nominales citados
Especificaciones
Cantidad 250 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.