Learn More
Estándar de punto de fluidez, Paragon Scientific™
Código de producto. 15866862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
15866862 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 15866862
Marca: Paragon Scientific CRMUPPLU
Materiales de referencia certificados de punto de fluidez para la verificación de instrumentos de laboratorio utilizados en el análisis de petróleo y productos derivados para comprobar el punto de fluidez de acuerdo con IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
  • Certificado conforme a ISO 17025 / ISO 17034 y homologación UKAS por medio de un estudio interlaboratorio de método específico.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales.
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, UKAS ISO 17034
Cantidad 250 mL
Valores nominales citados