Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje antiestáticos con pico de vertido
Código de producto. p-7114443 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15718177 108 x 183 x 26 mm paquete de 500
15798167 58 x 43 x 13 mm paquete de 500
15708177 83 x 132 x 26 mm paquete de 500
3 options
Código de producto. 15718177
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcione un vertido preciso con una pérdida mínima de muestras. Los platillos de pesaje antiestáticos con pico de vertido Fisherbrand™ son navecillas de poliestireno con superficies lisas.
  • Diseño de pico de vertido que permite dispensar muestras fácilmente sin deformar el platillo.
  • Platillas de fondo plano fabricados en poliestireno de 12 mm de espesor para una mejor resistencia, estabilidad y manipulación.
  • Ideal para el pesaje de productos sólidos.
  • Biológicamente inerte y resistente para diluir y debilitar ácidos, soluciones acuosas, alcoholes y bases.
  • Escala de temperatura de -10C a + 70 °C (de -14F a + 158 °F)
  • 1 color 3 tamaños.
  • Puede utilizarse con analizadores de humedad de microondas
  • Grado alimentario de la FDA.
  • Antiestático
  • Pack de 500
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No autoclavable
Forma del fondo Plano
Color Blanco
Material Poliestireno
Forma Navecilla
Esterilidad No estéril
Tipo Plato de pesaje antiestático
Para utilizar con (equipo) Analizador de humedad por microondas
Cantidad 500 Pk.
Intervalo de temperatura (imperial) 14°F to 158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +70 °C
Grosor 12 mil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 108 x 183 x 26 mm
Longitud (imperial) 1 in.
Longitud (métrico) 108 mm
Anchura (imperial) 3.3 in.
Anchura (métrico) 183 mm
Altura (métrico) 26 mm
Altura (imperial) 1 in