missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POTEG Monoclonal Antibody (OTI2G1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17569023
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17569023 30 μL 30 microlitros
17549023 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17569023 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA808095S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

POTEG Monoclonal antibody specifically detects POTEG in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno POTEG
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica POTEG
N.º de referencia del gen Q6S5H5
Alias de gen A26C2; ACTBL1; ANKRD26-like family C member 2; ANKRD26-like family C, member 2; cancer/testis antigen family 104, member 4; CT104.4; POTE ankyrin domain family member G; POTE ankyrin domain family, member G; POTE14; POTE-14; POTE14alpha; POTE22; POTEG; Prostate, ovary, testis-expressed protein on chromosome 14; protein expressed in prostate, ovary, testis, and placenta 14
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human POTEG produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 404785
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.