Learn More
Trifluoroacetato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is a reagent for preparation of aryl trifluoromethyl sulfides, by heating with the diaryl disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es un reactivo para la preparación de trifluorometilazufre aril calentando con disulfuro diaril.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes, ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium trifluoroacetate |
| Punto de fusión | 142°C to 145°C |
| pH | 7 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3717603 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | trifluoroacetato de potasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.12 |
| Mostrar más |