Learn More
Tiosulfato de potasio hidrato, +96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3527080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035213 100 g Frasco de plástico 100 GR
10638044 500 g Frasco de plástico 500 GR
2 options
Código de producto. 10035213
Marca: Thermo Scientific Acros 388691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1264198-56-2
Fórmula molecular K2O3S2
Peso molecular (g/mol) 190.31
Número MDL MFCD00150405
Clave InChI FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 61501
SMILES [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiosulfate hydrate
Color De incoloro a amarillo
pH 6 to 9 (5% soln.)
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry)
Fórmula lineal K2S2O3·xH2O
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC dipotassium sulfanidesulfonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.33
Porcentaje de pureza ≥96%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 4% max. (150°C)
Envase Frasco de plástico