Learn More
Tiocianato de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43597 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
250 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10086063 250 g Frasco de plástico 250 GR
10002490 500 g Frasco de plástico 500 GR
10562863 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10618313 10 kg Tambor de plástico 10 KG
4 options
Código de producto. 10086063
Marca: Thermo Scientific Acros 196582500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 333-20-0 | CKNS | 97.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-20-0
Fórmula molecular CKNS
Peso molecular (g/mol) 97.18
Número MDL MFCD00011413
Clave InChI ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium thiocyanate, potassium rhodanate, potassium rhodanide, rodanca, potassium sulfocyanate, rhodanide, rhocya, potassium thiocyanide, kscn, thiocyanic acid, potassium salt
PubChem CID 516872
ChEBI CHEBI:30951
Nombre IUPAC potasio; tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium thiocyanate
Punto de fusión 170.0°C to 179.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 5.3 to 8.7 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Argentometry)
Fórmula lineal KSCN
Fieser 01,954
Índice Merck 15, 7807
Información de solubilidad Solubility in water: 2170g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.18
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.886
Densidad 1.8860g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.