Learn More
Tetrafluoroborato de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022712
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11417477 250 g 250 g
11407477 1000 g 1000 g
11427477 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11417477
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15605.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 14075-53-7 | BF4K | 125.90 g/mol
Potassium tetrafluoroborate is used as an active filler in the preparation of resin-bonded abrasives. It is also used for extraction, refining and processing of metals in the chemical industry. It finds application as additive in alloying industry and welding agent. Further, it is used in the production of fluxing agents for brazing and soldering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de potasio se utiliza como relleno activo en la preparación de abrasivos unidos con resina. También se utiliza para la extracción, el refinado y el procesamiento de metales en la industria química. Se aplica como aditivo en la industria de la aleación y como agente de soldadura. Además, se utiliza en la producción de agentes de flujo para soldadura fuerte y soldadura blanda.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y alcohol etílico caliente. Insoluble en alcohol etílico frío.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14075-53-7
Fórmula molecular BF4K
Peso molecular (g/mol) 125.90
Número MDL MFCD00011395
Clave InChI AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrafluoroborate, potassium fluoroborate, potassium fluoborate, potassium borofluoride, avogadrite, potassium boron fluoride, potassium fluorohydroborate, potassium hydrofluoroborate, boron potassium fluoride, potassium boride fluoride
PubChem CID 518872
Nombre IUPAC tetrafluoroboranuro de potasio
SMILES [K+].F[B-](F)(F)F
Specifications
Punto de ebullición (decomposition)
Nombre del producto químico o material Potassium tetrafluoroborate
Punto de fusión 529°C
Cantidad 250 g
Fórmula lineal KBF4
Índice Merck 14,7686
Información de solubilidad Slightly soluble in water and hot ethyl alcohol. Insoluble in cold ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.91
Porcentaje de pureza 98%
Índice de refracción 1.3245
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.5