Learn More
Tetracianoniqueelato(II) de potasio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378218
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378218 50 g 50 g
11388218 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039434.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 339527-86-5 | C4K2N4Ni | 240.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 339527-86-5
Fórmula molecular C4K2N4Ni
Peso molecular (g/mol) 240.96
Número MDL MFCD00049669
Clave InChI QOOHKAMDWOKKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetracyanonickelate ii hydrate, c4n4ni.2k.h2o, dipotassium tetracyanonickelate 2-hydrate
Nombre IUPAC tetrakis(iminometanida) de dipotasio de níquel (2+) hidratado
SMILES [K+].[K+].N#C[Ni--](C#N)(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetracyanonickelate(II) hydrate
Punto de fusión 100°C (in -H2O)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Número UN UN1588
Índice Merck 14,7684
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.99 (Anhydrous)
Densidad 1.875g/mL