Learn More
Tetracloroplatinato de potasio(II), 46-47 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3734979 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10594131 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10144260 5 g Frasco de vidrio 5 g
10348753 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 10594131
Marca: Thermo Scientific Acros 195360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-99-7 | Cl4H4K2Pt | 419.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-99-7
Fórmula molecular Cl4H4K2Pt
Peso molecular (g/mol) 419.11
Número MDL MFCD00011378
Clave InChI JCAXKWJYKUEOFO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium tetrachloroplatinate ii, dipotassium tetrachloroplatinate, potassium tetrachloroplatinate, potassium chloroplatinite, potassium tetrachloroplatinite, dipotassium tetrachloroplatinate 2-, potassium platinochloride, platinous potassium chloride, potassium platinous chloride, bipotassium tetrachloroplatinate
PubChem CID 61440
SMILES Cl.Cl.Cl.Cl.[K+].[K+].[Pt--]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloroplatinate(II)
Punto de fusión 250.0°C
Color Rojo a marrón
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 1 g
Fórmula lineal K2PtCl4
Fieser 02,182; 04,215
Índice Merck 15, 7801
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (20°C)
Nombre IUPAC dipotasio;tetracloroplatino(2-)
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1
Porcentaje de pureza 46 to 47% Pt
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetrachloroplatinate(II)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium tetrachloroplatinate(II)