Learn More
Tetracloropaladato(II) de potasio, mín. 32,0 % Pd, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43548 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10002560 2 g Frasco de vidrio 2 g
10164070 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10002560 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195120020
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-98-6 | Cl4K2Pd | 326.41 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-98-6
Fórmula molecular Cl4K2Pd
Peso molecular (g/mol) 326.41
Número MDL MFCD00011373
Clave InChI LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium tetrachloropalladate ii, potassium chloropalladite, potassium tetrachloropalladate, ccris 6625, potassium chlorophalladite, potassium palladium chloride, potassium palladous chloride, dipotassium tetrachloropalladate ii, dipotassium tetrachloropalladate 2-, tetrachloropalladate 2-dipotassium
PubChem CID 61438
Nombre IUPAC dipotasio;tetracloropaladio(2-)
SMILES Cl[Pd-2](Cl)(Cl)Cl.[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloropalladate(II)
Punto de fusión 105.0°C
Nombre de nota min 32.0% Pd
Color Marrón a marrón-verde
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2 g
Fórmula lineal K2PdCl4
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.41
Porcentaje de pureza ≥32% (Pd)
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 2.67
Densidad 2.6700g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetrachloropalladate(II)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.