Learn More
Tetracloroaurato(III) de potasio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10628794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10628794 5 g Frasco de vidrio 5 g
10677831 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10628794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316120050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 13682-61-6 | AuCl4K | 377.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13682-61-6
Fórmula molecular AuCl4K
Peso molecular (g/mol) 377.88
Número MDL MFCD00043088
Clave InChI JMONCQYBAMKVQQ-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo potassium tetrachloroaurate iii, potassium tetrachloroaurate, k aucl4, kaucl4 * 2h2o, potassium tetrachloridoaurate, potassium ion tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate 1-, potassium tetrachloridoaurate iii, potassium gold iii chloride
PubChem CID 11337898
ChEBI CHEBI:51564
Nombre IUPAC potasio;tetraclorooro(1-)
SMILES Cl[Au-](Cl)(Cl)Cl.[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium tetrachloroaurate(III)
Punto de fusión >300.0°C
Color De amarillo a naranja
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula lineal KAuCl4
Índice Merck 15, 7800
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.88
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium tetrachloroaurate(III)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium tetrachloroaurate(III)