Learn More
Tetraborato de potasio tetrahidrato, 99,5 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510344 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11390766 250 g 250 GR
10541301 1 kg 1 KG
11964221 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11390766 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259572500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12045-78-2
Fórmula molecular B4K2O7·4H2O
Peso molecular (g/mol) 305.5
Sinónimo Potassium biborate tetrahydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tetraborate tetrahydrate
Punto de fusión 850.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal K2B4O7·4H2O
Índice Merck 14,768
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.5
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tetraborate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium borate tetrahydrate