Learn More
Tert-butóxido de potasio, puro, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium tert-butoxide |
| CAS | 865-47-4, 109-99-9 |
| Color | Incoloro a naranja amarillento |
| Forma física | Solución |
| Cantidad | 100 mL |
| Fórmula molecular | C4H9KO |
| Fórmula lineal | (CH3)3COK |
| Fieser | 01,911; 02,336; 03,233; 04,399; 05,544; 06,477; 08,407; 09,380; 10,323; 11,432; 12,97; 14,264; 17,289 |
| Temperatura de inflamación | −19°C |
| Sinónimo | potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium tert-butoxide, 1M solution in tetrahydrofuran
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.