Learn More
Tert-butóxido de potasio, puro, solución 1,6-1,7 M (20 % de peso) en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089534 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10008364 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10287484 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ML
2 options
Código de producto. 10008364
Marca: Thermo Scientific Acros 428791000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 865-47-4 | C4H9KO | 112.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium tert-butoxide
Nombre de nota Pure, 1.7M (20 wt.%) solution in THF
CAS 865-47-4, 109-99-9
Color Ámbar a amarillo
Forma física Solución
Cantidad 100 mL
Fórmula molecular C4H9KO
Fórmula lineal (CH3)3COK
Número MDL MFCD00012162
Temperatura de inflamación −21°C
Sinónimo potassium tert-butoxide, potassium tert-butanolate, potassium t-butoxide, potassium 2-methylpropan-2-olate, potassium tert-butylate, kotbu, 2-methyl-2-propanol, potassium salt, tert-butoxypotassium, potassium-t-butoxide, t-buok
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water
Clave InChI LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)[O-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;2-metilpropan-2-olato
Peso molecular (g/mol) 112.21
PubChem CID 23665647
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.21
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.60 to 1.75M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.929
Densidad 0.9290g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium tert-butoxide, 20 wt.% solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.