Learn More
Sulfato de potasio, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4229016 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954241 1 kg Frasco de plástico 1 KG
11964241 5 kg Frasco de plástico 5 KG
11974241 25 kg Tambor de fibra 25 KG
3 options
Código de producto. 11954241
Marca: Thermo Scientific Acros 193810010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1689.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Punto de fusión 1067.0°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal K2SO4
Índice Merck 15,7793
Información de solubilidad Solubility in water: 110g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.25
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Pure
Pérdida por secado 1% max. (130°C)
Envase Frasco de plástico