Learn More
Potassium sulfate, Honeywell™
Código de producto. 15618000 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
15618000 250 g 250 g
15608000 1 kg 1 Kg
2 options
Código de producto. 15618000
Marca: Honeywell Research Chemicals P0772250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sulfate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal K2SO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.26g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%