Learn More
Sulfato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
11461728 5000 g 5000 g
11451728 1000 g 1000 g
2 options
Código de producto. 11461728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13975.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by the Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is used in the separation of protein through electrophoresis and also serves as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de potasio se utiliza en la producción de fertilizantes (es decir, el suministro de potasio y azufre), alumbre de potasio, carbonato de potasio y vidrio. En química analítica, se utiliza para la determinación de nitrógeno mediante el método Kjeldahl y de proteínas en los alimentos. Además, se utiliza en los efectos electrostáticos sobre los valores de pKa de los residuos de aminoácidos en la nucleasa estafilocócica. Se utiliza en la separación de proteínas a través de electroforesis y también sirve como reactivo de laboratorio.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol, acetato y disulfuro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-80-5
Fórmula molecular K2O4S
Peso molecular (g/mol) 174.25
Número MDL MFCD00011388
Clave InChI OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
Nombre IUPAC sulfato de dipotasio
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1689°C
Nombre del producto químico o material Potassium Sulfate
Punto de fusión 1,069°C
Cantidad 5000 g
Índice Merck 14,7674
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.27
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Densidad 2.662