Learn More
Solución estándar de potasio 1000 ppm (1 mg/ml), para cromatografía de pares de iones, lista para su uso, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de plástico HDPE |
| Presión de vapor | 14mmHg at 20°C |
| Densidad del vapor | 0.7 |
| Forma física | Líquido |
| Número MDL | 133776 |
| Color | Incolora |
| Punto de fusión | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Cantidad | 100 mL |