Learn More
Patrón de potasio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10601183 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10601183 250 mL Frasco de polietileno 250 ml
1 options
Código de producto. 10601183 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLK22T
Patrón de potasio, 1000 μg/ml en HNO3 al 2 %, 250 ml, grado de garantía, SPEX CertiPrep™ Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Patrón de potasio
  • Fabricado con agua ASTM Tipo I.
  • Concentración al 1000 μg/ml
  • Volumen de 250 ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7 , 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClK
Peso molecular (g/mol) 74.55
Número MDL MFCD00011360
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Nombre IUPAC cloruro potásico
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium Standard
Envase Frasco de polietileno
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Técnica AA, ICP
Tipo Certified Reference Material
Cantidad 250 mL
Grado Assurance
compliance-icons
Product Identifier
  • 1000
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid