Learn More
Estándar de potasio para ICP, 10 000 μ g/ml en 5 % HCl, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10600993 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
10600993 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10600993
Marca: SPEX Certiprep PLK13X
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
K10 000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7447-40-7, 7647-01-0, 7732-18-5
Certificado de análisis Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Fórmula molecular ClK
Número MDL MFCD00011360
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Cl-].[K+]
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Solvent or Matrix 5% HCl
Peso molecular (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Cantidad 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Grado Assurance
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 10,000 µg/ml potassium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio