Learn More
Solución de potasio para ICP, 1 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12913434 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
12913434 100 mL 100 ml
12923434 250 mL 250 ml
12933434 500 mL 500 ml
3 options
Código de producto. 12913434
Marca: Fisher Chemical S 028 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 1 g/L
Cantidad 100 mL