Learn More
Solución de potasio para ICP, 10 g/l, matriz H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12946324 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
500 ml
Envase:
Frasco
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize Envase
12946324 100 mL 100 ml -
12956324 250 mL 250 ml Frasco
12966324 500 mL 500 ml Frasco
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12946324 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S 228 100
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
La solución contiene H2O
Concentración 10 g/L
Cantidad 100 mL