Learn More
Potasio, sólido, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407771
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11311398 1 g 1 g
11321398 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11311398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010299.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9-7-7440
Fórmula molecular K
Peso molecular (g/mol) 39.10
Número MDL MFCD00133776
Clave InChI ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Nombre IUPAC potasio
SMILES [K]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium
Color Plata
Aspecto Silver colored solid
Cantidad 1 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95%