Learn More
Tetrahidrato de tartrato de sodio de potasio, + 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15109233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. 15109233
Marca: Thermo Scientific Acros 202860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-59-5
Número MDL MFCD00150989
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Punto de fusión 70.0°C to 80.0°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Tambor de fibra
Fórmula molecular C4H4KNaO6·4H2O
Fórmula lineal KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Cantidad 25 kg
Beilstein 03, 525
Índice Merck 15, 7790
Rotación específica + 22.10
Información de solubilidad Solubility in water: 630g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 282.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Análisis
Forma física Crystals