Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, 99.0-102.0%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Código de producto. 11437852 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
500 g
Código de producto. 11437852
Marca: MP Biomedicals 0215256390
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-102.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Grado Reactivo ACS