Learn More
Concentrado de tampón de fosfato sodio y potasio con pH 7,20, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Sodium Phosphate Buffer Concentrate Ph 7.20 |
| Nombre de nota | According to Weise |
| CAS | 7732-18-5, 7558-79-4, 7778-77-0 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Número UN | NONH for all modes of transport |