Learn More
Potassium Phosphate, Monobasic, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
| Nombre de nota | Monobasic |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 500 g |
| Nombre IUPAC | fosfato de dihidrógeno de potasio |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.09 |
| Grado | Multi-Compendial/NF |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Gravedad específica | 1L = 2.34kg |