Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10679083 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10679083 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10573181 500 g Frasco de plástico 500 GR
10164880 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10679083
Marca: Thermo Scientific Acros 205920100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 0.4% max. (105°C)
Envase Tambor de plástico