Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, para bioquímica
Código de producto. 12661276 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
12661276 2.5 kg 2.50 KG
12694957 500 g 500 GR
2 options
Código de producto. 12661276
Marca: Thermo Scientific Chemicals 212590025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15,778
Información de solubilidad (10% in water) Clear colorless
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica