Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-43473 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
25 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10025810 25 g Frasco de plástico 25 GR
10035810 500 g Frasco de plástico 500 GR
10493465 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
3 options
Código de producto. 10025810
Marca: Thermo Scientific Acros 424200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Envase Frasco de plástico
Información de descomposición >250°C