Learn More
Potassium Phosphate, Dibasic, Endotoxin Tested, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Código de producto. 15558104 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15558104 5 kg Balde de polietileno 5 Kg
15538104 500 g Frasco de polietileno 500 g
15548104 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15558104
Marca: Avantor J.T.Baker 325006
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Dibasic, Endotoxin Tested
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Grado Multicomponente/USP
Envase Balde de polietileno