Learn More
Fosfato de potasio, dibásico, solución de 1,0 M en agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate, dibasic |
| CAS | 7758-11-4, 7732-18-5 |
| Cantidad | 2.5 L |
| Fórmula molecular | HK2O4P |
| Fórmula lineal | K2HPO4 |
| Número MDL | MFCD00011383 |
| Índice Merck | 15, 7779 |
| Sinónimo | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
| Clave InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
| Mostrar más |