Learn More
Fosfato de potasio, anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407760
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1 Kg
250 g
5 Kg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11378708
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7778-53-2
Fórmula molecular K3O4P
Peso molecular (g/mol) 212.265
Número MDL MFCD00036295
Clave InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
Nombre IUPAC tripotasio; fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, anhydrous
Punto de fusión 1340°C
Forma física Granular
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.564 g/mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Potassium phosphate, anhydrous
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphoric acid, tripotassium salt
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.