Learn More
Fosfato de potasio ACS AR, cristal, Macron Fine Chemicals™
Código de producto. p-3177965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
POLYSTORMOR
Poli
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15528754 500 g POLYSTORMOR cada uno
15518754 2.5 kg Poli 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 15528754
Proveedor: Avantor Macron 710012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Monobasic
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado ACS
Envase POLYSTORMOR
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium Phosphate, Monobasic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium phosphate,monobasic