missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Fosfato potásico, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,0

Código de producto. p-7041882
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
250 ml
500 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15433339

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals J60584.AK

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol

Potassium phosphate buffer is typically used as a component for a wide variety of media used in the culture of microorganisms, as a component in phosphate buffered saline (PBS). In addition to helping maintain pH, it supplies essential phosphate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El tampón fosfato potásico se utiliza normalmente como componente de una amplia variedad de medios utilizados en el cultivo de microorganismos, como componente de la solución salina tamponada con fosfato (PBS). Además de ayudar a mantener el pH, suministra fosfato esencial.

Solubilidad
Soluble en agua, insoluble a ligeramente soluble en etanol, insoluble en alcohol.

Notas
Almacene la botella sellada que contenga el medio deshidratado a 2 - 30C. Una vez abierto y tapado de nuevo, coloque el recipiente en un ambiente con baja humedad a la misma temperatura de almacenamiento. Protéjalo de la humedad y la luz manteniendo el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Potassium phosphate
Concentración 0.5 M
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 250 mL

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt