missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fosfato potásico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,6, Thermo Scientific™

Código de producto. 15425399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
15425399 1 L 1 litro
15415399 500mL 500 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15425399

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63128.K2

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

Aplicaciones
El tampón fosfato potásico se utiliza normalmente como componente de una amplia variedad de medios utilizados en el cultivo de microorganismos, como componente de la solución salina tamponada con fosfato (PBS). Además de ayudar a mantener el pH, suministra fosfato esencial.

Solubilidad
Soluble en agua, insoluble a ligeramente soluble en etanol, insoluble en alcohol.

Notas
Almacene la botella sellada que contenga el medio deshidratado a 2 - 30C. Una vez abierto y tapado de nuevo, coloque el recipiente en un ambiente con baja humedad a la misma temperatura de almacenamiento. Protéjalo de la humedad y la luz manteniendo el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

CAS 7778-77-0
Concentración 0.2 M
pH 7,6
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Peso molecular (g/mol) 136.08
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.