Learn More
Fosfato potásico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,6, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15415399 500mL 500 ml
15425399 1 L 1 litro
2 options
Código de producto. 15415399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J63128.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El tampón fosfato potásico se utiliza normalmente como componente de una amplia variedad de medios utilizados en el cultivo de microorganismos, como componente de la solución salina tamponada con fosfato (PBS). Además de ayudar a mantener el pH, suministra fosfato esencial.
Solubilidad
Soluble en agua, insoluble a ligeramente soluble en etanol, insoluble en alcohol.
Notas
Almacene la botella sellada que contenga el medio deshidratado a 2 - 30C. Una vez abierto y tapado de nuevo, coloque el recipiente en un ambiente con baja humedad a la misma temperatura de almacenamiento. Protéjalo de la humedad y la luz manteniendo el recipiente bien cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7778-77-0
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7,6
Forma física Líquido
Cantidad 500mL
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Peso molecular (g/mol) 136.08