Learn More
Fosfato potásico, solución de tampón de 0,2 M, pH 7,2, Thermo Scientific™
Código de producto. 15443399
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
15443399 1 L 1 litro
15433399 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 15443399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60664.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7778-77-0
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 7.2
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Fórmula molecular H2KO4P
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Peso molecular (g/mol) 136.08