Learn More
Perclorato de potasio, anhidro, ACS, 99,0 a 100,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4407756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11361728 100 g 100 g
11351728 500 g 500 g
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11361728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011630.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para trabajos con bombas de Parr
For Parr Bomb WorkPotassium perchlorate is used in ammunition percussion caps, explosive primers, fireworks and propellants. It acts as a solid rocket propellant. It is also used as an oxidizer in colored pyrotechnic compositions and flash powder. It is used as an antithyroid and involved in the treatment of hyperthyroidism. The mixture of anthracene and sulfur with potassium perchlorate is used for generating black smoke signaling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-74-7
Fórmula molecular ClKO4
Peso molecular (g/mol) 138.54
Número MDL MFCD00011362
Clave InChI YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium perchlorate, perchloracap, astrumal, peroidin, perchloric acid, potassium salt, irenat, potassium hyperchloride, perchloric acid, potassium salt 1:1, potassium perchlorate kclo4, potassium perchlorate usp
PubChem CID 516900
Nombre IUPAC potasio; perclorato
SMILES [K+].[O-][Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium perchlorate, anhydrous
Punto de fusión 400°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Color Negro
Forma física Polvo de malla -100
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-100.5%
Información de solubilidad Partially soluble in water. Insoluble in alcohol.Soluble in water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in ethanol,ethyl acetate and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.55
Grado ACS
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White powder
Densidad 2.52 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium perchlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium perchlorate