Learn More
Oxalato de potasio monohidrato, Honeywell™
Código de producto. p-7072231 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15655970 250 g 250 g
15645970 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15655970 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 60425250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Purum p.a.,≥99.0% (RT)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6487-48-5
Fórmula molecular C2H2K2O5
Peso molecular (g/mol) 184.23
Número MDL MFCD00150033
Clave InChI QCPTVXCMROGZOL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium oxalate monohydrate, potassium oxalate hydrate, oxalic acid potassium salt, ethanedioic acid, dipotassium salt, monohydrate, dipotassium oxalate hydrate, dipotassium hydrate oxalate, acmc-1bcm6, ksc495a4h, dipotassium oxalate monohydrate, dipotassium ethanedioate hydrate
PubChem CID 2724193
Nombre IUPAC dipotasio; oxalato; hidrato
SMILES O.[K+].[K+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium oxalate monohydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal (COOK)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3752576
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (RT)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Potassium oxalate-1-hydrate