Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium oxalate monohydrate |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | (COOK)2 · H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3752576 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.23g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥99% (RT) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium oxalate monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Potassium oxalate-1-hydrate