Learn More
Nitrito de potasio, +96 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
5 GR
500 GR
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium nitrite |
| Punto de fusión | 387.0°C |
| Nombre de nota | 96+% |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96+% |
| Fórmula lineal | KNO2 |
| Fieser | 10,329 |
| Índice Merck | 15, 7770 |
| Mostrar más |
Safety and Handling
Product Identifier
- Potassium nitrite
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction