Learn More
Potassium nitrate, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15658060 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
500 g
15658060 500 g 500 g
15638060 1 kg 1 Kg
15648060 2.5 kg 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 15658060
Marca: Honeywell Research Chemicals P8394500G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99,0 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
Nombre IUPAC potasio;nitrato
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium nitrate
Cantidad 500 g
Número UN UN1486
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.