Learn More
Potassium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7072016 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
paquete de 4
paquete de 6
15633350 100 g 100 g
15663350 500 g 500 g
15643350 1 kg 1 Kg
15603360 6 x 500 g paquete de 6
15683350 5 kg 5 Kg
15693350 6 x 1 kg paquete de 6
15653350 4 x 5 kg paquete de 4
7 options
Código de producto. 15633350
Marca: Honeywell-Fluka 31263100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Nitrate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Cantidad 100 g
Número UN 1486
Nombre IUPAC potasio;nitrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.