missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nitrato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical

Código de producto. 10224160 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
Código de producto. Cantidad unitSize
10224160 1 kg 1 KG
10101440 500 g 500 GR
10476880 5 kg 5 KG
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10224160

Marca: Fisher Chemical P/6080/60

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 7757-79-1
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O

Especificaciones

Punto de ebullición 400°C
Punto de fusión 334°C
Color Blanco
pH 6 to 8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC nitrato potásico
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.1g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.